Learn More
BRAND™ Clips à ressort revêtus de zinc et de PE
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
6,5 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
29 mm
42 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ressort en acier inox
- Le revêtement en zinc et en PE empêche les rayures
- Pour une utilisation avec des tuyaux de montage et des tubulures et d’autres composants cylindriques sur les parois
Spécification
Spécification
| Matériau | Ressort en acier |
| Comprend | Revêtement en zinc et en polyéthylène |
| Diamètre (métrique) | 19 mm |
| Dimensions (métrique) de la poignée | 19 mm |