Learn More
Poudre de zinc, media.n 5-8 micron, 97,5 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11356967
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 x 1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
Code produit. 11356967
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010835.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Aspect Gray powder
Densité 7.14
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Plage de pourcentage du dosage 97.5% (Metals basis)
Forme Poudre