Learn More
Solution de zinc pour ICP, 1 g/l, matrice HNO3, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12996234 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12996234 500 mL 500mL
12976234 100 mL 100mL
12986234 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12996234 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 169 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.00€
    125.66€ / 500mL
    Économisez 31.34€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
La solution contient HNO3
Concentration 1 g/L
Quantité 500 mL
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for ICP. Zinc (Zn) 1000mg/l in HNO3 2%
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .