Learn More
Solution de zinc pour ICP/MS 100 mg/l dans une matrice HNO3/HF, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12997313 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12997313 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12997313 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S 470 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.45€
    54.15€ / 100mL
    Économisez 19.30€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium
Conditionnement Flacon
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Concentration 100 mg/L
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zr]
Nom IUPAC zirconium
Solvent or Matrix Acide nitrique/fluorure d’hydrogène trace
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
CID PubChem 23995
Quantité 100 mL
ChEBI CHEBI:33342
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Zirconium (Zr) 100mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .