Learn More
Solution métallique standard de zinc 10,000ppm, pour ICP, solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
100mL
Description
Flacon en plastique PEHD de 100 ml
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 100 mL |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Forme | Liquide |
| Numéro MDL | 11291 |