Learn More
Solution étalon de zinc, pour AAS, 1 mg/ml Zn dans 2 % d’HCl, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10790891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10790891 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10790891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196465000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.65€
    56.90€ / 500mL
    Économisez 1.75€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie d’adsorption atomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc standard solution
Note relative au nom 1 mg/ml Zn in 2% HCl
Conditionnement Flacon en plastique
CAS 7440-66-6, 7647-01-0, 7732-18-5, 7646-85-7
Densité 1.01g/mL
Forme physique Liquide
Formule moléculaire Zn
Concentration 997 to 1003 μg/mL of Zn (2+) in 2% HCl (20°C)
Numéro MDL MFCD00011291
Couleur Incolore
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nom IUPAC zinc
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
CID PubChem 23994
Quantité 500 ml
ChEBI CHEBI:30185
Poids de la formule 65.38
Qualité SAA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc standard solution, 1 mg/ml Zn in 2% HCl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.