Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc Stearate |
| CAS | 557-05-1 |
| Formule moléculaire | C36H70O4Zn |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | zinc stearate, zinc distearate, zinc octadecanoate, stearates, hydense, metallac, hytech, mathe, coad, zink distearat |
| Clé InChI | XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Zn+2] |
| Nom IUPAC | Zinc;octadécanoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 632.332 |
| CID PubChem | 11178 |
| Afficher plus |