Learn More
Sulfate de zinc, 7-hydraté, granulaire, multiofficinal, U.S.P., J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc Sulfate |
| Note relative au nom | 7-Hydrate |
| CAS | 7446-20-0 |
| Forme physique | Granulaire |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Gravité spécifique | 1L = 1.97kg |
| Formule moléculaire | H14O11SZn |
| Numéro MDL | MFCD00149894 |
| Synonyme | zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o |
| Afficher plus |