Learn More
Sulfate de zinc heptahydraté, 99,0-102,0 %, (cristallin/qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc Sulfate Heptahydrate |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0-102.0% |
| Poids de la formule | 287.54 |
| Pourcentage de pureté | 99.6% |
| Qualité | Réactif ACS |