Learn More
Sulfate de zinc heptahydraté, ≥ 99,0 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit 15628210 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2.50kg
500kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15628210 100 g Flacon poly 100g
15648210 500 g Flacon poly 500kg
15638210 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15628210 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur Z4750100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, ≥ 99,0%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-20-0
Formule moléculaire H14O11SZn
Poids moléculaire (g/mol) 287.54
Numéro MDL MFCD00149894
Clé InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
CID PubChem 62640
ChEBI CHEBI:32312
Nom IUPAC zinc;sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc sulfate heptahydrate
Point de fusion ∼100°C
Couleur Colorless
pH 4.4 to 5.6 (at 20°C)
Quantité 100 g
Formule linéaire ZnSO4 · 7H2O
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 287.56g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité ∽1.96g/cu.cm at 20°C