Learn More
Heptahydrate de sulfate de zinc, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99,0 à 103,0 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc Sulfate Heptahydrate |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
| Quantité | 4 x 5 kg |
| Formule linéaire | ZnSO4 · 7H2O |
| Numéro UN | UN3077 |
| Poids de la formule | 287.56 |
| Pourcentage de pureté | 99.0 to 103.0% |
| Qualité | puriss. |