Learn More
Sulfate de zinc heptahydraté, qualité ACS, 99,0 - 103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455000 2.5 kg 2.50kg
11397728 100 g 100g
11387728 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455000 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033399.A4
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7446-20-0 | H14O11SZn | 287.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-20-0
Formule moléculaire H14O11SZn
Poids moléculaire (g/mol) 287.54
Numéro MDL MFCD00149894
Clé InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
CID PubChem 62640
ChEBI CHEBI:32312
Nom IUPAC Sulfate de zinc heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc sulfate heptahydrate
Point de fusion 100°C
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Grumeaux
Quantité 2.5 kg
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 103.0%
Densité 1.97 g/mL
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerol.
Poids de la formule 287.54 (161.43 Anhydrous)
Qualité Réactif ACS