Learn More
Sulfate de zinc heptahydraté, certifié AR pour analyse, 99,5-100,5 %, Fisher Chemical™
Code produit 11428932 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11428932 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
11438932 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428932 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur Z/1600/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
H14O11SZn, Numéro CAS -7446-20-0, sulfate de zinc heptahydraté, znso4.7h2o, sulfate de zinc jan, sulfate de zinc znso4 heptahydraté, blanc vitriol heptahydraté, ccris 5563, sulfate de zinc heptahydraté 1:1:7, sulfate de zinc 1:1 heptahydraté, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydraté, 500 g, CHEBI :32312, blanc
H14O11SZn, Numéro CAS -7446-20-0, sulfate de zinc heptahydraté, znso4.7h2o, sulfate de zinc jan, sulfate de zinc znso4 heptahydraté, blanc vitriol heptahydraté, ccris 5563, sulfate de zinc heptahydraté 1:1:7, sulfate de zinc 1:1 heptahydraté, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydraté, 500 g, CHEBI :32312, blanc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-20-0
Formule moléculaire H14O11SZn
Poids moléculaire (g/mol) 287.54
Numéro MDL MFCD00149894
Clé InChI RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o
CID PubChem 62640
ChEBI CHEBI:32312
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 100 °C
Couleur Blanc
pH 4.4 à 6
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC Sulfate heptahydraté de zinc(2+)
Poids de la formule 287,53g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc sulfate heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.