Learn More
Zinc Sulfate Heptahydrate, TRC
Code produit 30454700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30454700 500 mg -
30449944 250 mg -
30450595 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30454700 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ701633500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-20-0
Formule moléculaire O4 S . Zn . 7 H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 287.58
Synonyme Sulfuric acid, zinc salt (1:1), heptahydrate (8CI,9CI), White vitriol, Zinc sulfate (ZnSO4) heptahydrate, Zinc sulfate heptahydrate, Zinc vitriol, Zinc(II) sulfate heptahydrate
Nom IUPAC sulfate de zinc heptahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc sulfate heptahydrate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Poids de la formule 285.9548