Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, ≥99.9% trace metals basis, Honeywell™
Code produit 15693120 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15693120 500 g Flacon poly 500g
15683120 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15693120 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 307491500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
≥ 99,9 % de base de métaux à l’état de traces
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-19-7
Formule moléculaire H2O5SZn
Poids moléculaire (g/mol) 179.451
Numéro MDL MFCD00149893
Clé InChI RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
CID PubChem 62639
Nom IUPAC zinc;sulfate;hydrate
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Sulfate Monohydrate
Point de fusion 238°C
Quantité 500 g
Formule linéaire ZnSO4 · H2O
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 179.47g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9% (trace metals basis)
Conditionnement Flacon poly