Learn More
Zinc Sulfate Monohydrate, purum p.a., ≥99% (KT), Honeywell™
Code produit 15617590 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15617590 250 g Flacon poly 250g
15607590 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15617590 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 96495250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7446-19-7
Formule moléculaire H2O5SZn
Poids moléculaire (g/mol) 179.451
Numéro MDL MFCD00149893
Clé InChI RNZCSKGULNFAMC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc sulfate monohydrate, zinc sulfate hydrate, unii-ptx099xsf1, ptx099xsf1, sulfuric acid, zinc salt 1:1 , monohydrate, zinc sulphate monohydrate, gunningite, sulfato de zinc monohydratado, zinc sulfate tn, zinc sulfate,monohydrate
CID PubChem 62639
Nom IUPAC zinc;sulfate;hydrate
SMILES O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc sulfate monohydrate
Point de fusion 238°C
Couleur Colorless
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule linéaire ZnSO4 · H2O
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité In water 538g/L at 20°C
Poids de la formule 179.47g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (KT)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly