Learn More
Sulfate de zinc monohydraté, TRC
Code produit 30449545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449545 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ7664901G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Sulfate Monohydrate
CAS 7446-19-7
Quantité 1 g
Formule moléculaire H2O4S . Zn . H2O
Synonyme Zinc Mesosulfate (ZnH2SO5), ZNS 13, Zinc(II) Sulfate Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;
SMILES O.[Zn].OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC acide sulfurique; zinc; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 179.5
Poids de la formule 179.9071