Learn More
Sulfate de zinc monohydraté, TRC
Code produit 30456566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456566 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ7664905G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Zinc Sulfate Monohydrate
CAS 7446-19-7
Quantité 5 g
Formule moléculaire H2O4S . Zn . H2O
Synonyme Zinc Mesosulfate (ZnH2SO5), ZNS 13, Zinc(II) Sulfate Monohydrate
Formule InChI InChI=1S/H2O4S.H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;
SMILES O.[Zn].OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC acide sulfurique; zinc; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 179.5
Poids de la formule 179.9071