Learn More
Solution de sulfate de zinc, 0,1 M, Chem-Lab
Description
Le sulfate de zinc heptahydraté est une source de zinc modérément soluble dans l’eau et l’acide pour des utilisations compatibles avec les sulfates. Cette solution contient 28,754 g par litre (0,1 mol/litre).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc sulfate heptahydrate |
| CAS | 7446-20-0, 7732-18-5 |
| Couleur | Incolore |
| % max. CAS | 3% |
| % min. CAS | 97% |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 L |
| Formule moléculaire | H14O11SZn |
| Formule linéaire | H14O11SZn |
| Numéro MDL | MFCD00149894 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Zinc sulfate 0.1 mol/l
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: zinc sulfate