Learn More
Sulfate de zinc (solution aqueuse), TRC
Code produit 30456841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456841 1 L 1L
30450037 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30456841 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ4399851L
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Sulfate
CAS 7733-02-0
Quantité 1 L
Formule moléculaire O4SZn
Synonyme Biolectra Zink, Biosanzink, Bonazen, Bufopto Zinc Sulfate, Complexonat, Honny Fresh 10P, Kreatol, Op-Thal-Zin, Optraex, Solvazinc, Solvezink, Sulfuric Acid Zinc Salt, Verazinc, White Vitriol, Z-Span, Zinc Sulfate, Zinc Sulfate (1:1), Zinc Sulfate (ZnSO4), Zinc Vitriol, Zinc(II) Sulfate, Zincaps, Zincate, Zinco, Zincomed, Zincteral
Formule InChI InChI=1S/H2O4S.Zn/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
SMILES [Zn+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nom IUPAC sulfate de zinc
Poids moléculaire (g/mol) 161.44
Poids de la formule 159.8809