Learn More
Sulfure de zinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457757
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Unit Size:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11457757 250 g 250g
11447757 1000 g 1000g
11467757 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11457757 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16296.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
Zinc Sulfide is used as a friction material to carry sulfur, which hardens rotor surfaces and thereby reduces wear. Also in printing inks, UV-hardened systems, powder coatings, adhesives, insulating & sealing compounds, thermoplastic pigmentation, thermosets, flame resistant plastics, glass-fiber reinforced plastics, pigment concentrates, elastomers,. textile fibers, paper, mastics, lubricants, electroluminescent lamps, infrared windows, domes and optical elements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfure de zinc est utilisé comme matériau de friction pour transporter du soufre, ce qui durcit les surfaces du rotor et réduit ainsi l‘usure. Également dans les encres d‘impression, les systèmes durcis aux UV, les revêtements de poudre, les adhésifs & les composés d‘étanchéité isolants, la pigmentation thermoplastique, les produits thermodurcissables, les plastiques résistants aux flammes, les plastiques renforcés de fibre de verre, les concentrés de pigment, les élastomères, les fibres textiles, le papier, les mastics, les lubrifiants, les lampes électroluminescentes, les fenêtres infrarouges, les dômes et les éléments optiques.
Solubilité
Il est insoluble dans l‘eau, soluble dans les acides.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à l’air et à l’humidité. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1314-98-3
Formule moléculaire SZn
Poids moléculaire (g/mol) 97.44
Numéro MDL MFCD00011301
Clé InChI DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
CID PubChem 14821
SMILES [S--].[Zn++]
Specifications
Nom chimique ou matériau Zinc sulfide
Point de fusion 1700°C
Quantité 250 g
Formule linéaire ZnS
Merck Index 14,10160
Informations sur la solubilité It is insoluble in water,soluble in acids.
Nom IUPAC thioxozinc
Poids de la formule 97.43
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Densité 4.1