Learn More
Sulfure de zinc, 99,99 %, (traces de métal), < 10 microns, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10076143 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10076143 25 g Flacon en verre 25g
10667212 100 g Flacon en verre 100g
10425485 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10076143 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223650250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1314-98-3 | SZn | 97.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-98-3
Formule moléculaire SZn
Poids moléculaire (g/mol) 97.44
Numéro MDL MFCD00011301
Clé InChI DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
CID PubChem 14821
SMILES [S--].[Zn++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc sulfide
Note relative au nom 99.99%, <10 microns
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire ZnS
Merck Index 15, 10360
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Nom IUPAC thioxozinc
Poids de la formule 97.44
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces