Learn More
Sulfure de zinc, pur, Fisher Chemical
Code produit. 10763811 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
Code produit. 10763811
Marque: Fisher Chemical Z/1700/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 1314-98-3
Couleur Blanc
pH 5 to 5.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire SZn
Numéro MDL MFCD00011301
Synonyme zinc sulfide, sachtolith, sphalerite, zinc blende, albalith, cleartran, zinc monosulfide, pigment white 7, zinc sulfide zns, zinc sulphide
Clé InChI DRDVZXDWVBGGMH-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Zn++]
Nom IUPAC thioxozinc
Poids moléculaire (g/mol) 97.44
CID PubChem 14821
Poids de la formule 97.44g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique