Learn More
Zinc, technique, feuille métallique, environ 0,38 mm, Fisher Chemical
Code produit. 10607622 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
500g
Code produit. 10607622
Marque: Fisher Chemical Z/0160/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Couleur Gris
CAS 7440-66-6
Point de fusion 419°C
Point d’ébullition 907°C
Formule moléculaire Zn
Numéro MDL MFCD00011291
Quantité 500 g
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nom IUPAC zinc
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Poids de la formule 65.36g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 1.3mbar 478
Forme Formes solides diverses