missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Kits de test zinc
Click to view available options
Type:
Kit de test de réactif de zinc
Réactif d’extraction de zinc
Conditionnement:
1 pièce
180 pièces
Description
Réactif pour mesure en cuve
• Pour photomètres pHotoFlex, S12, Spectral et SpetroFlex
• Kits compatibles avec cuves 10, 20 et 50mm
• Nécessaire pour les déterminations non disponibles en tubes prêt à l'emploi ou pour le dosage de traces
• Gammes différentes en fonction des cuves
• Gamme standard avec cuve 20mm (voir tableau ci- contre) il est possible de réduire la gamme en utilisant une cuve 50mm ou d'augmenter la gamme avec une cuve 10mm
• Reconnaissance automatique des tests et résultat en mg/L
• Paramètres mesurés sans réactif
• Paramètres gamme (cuve 20mm) accessoires recommandés
• Bain de chrome 10-200 g/l CrO3 75036, 4710C, (12100, ou 24482) bain de cuivre 5,0-40,0 g/l Cu 75036, 4710C, 12100 bain de nickel 5,0-60,0 g/l Ni 75036, 4710C, (12100 ou 24482) couleur 0,5-25,0 IFZ 12100 turbidité 1 - 100 FTU 12100
• Kit
• Pour photomètres pHotoFlex, S12, Spectral et SpetroFlex
• Kits compatibles avec cuves 10, 20 et 50mm
• Nécessaire pour les déterminations non disponibles en tubes prêt à l'emploi ou pour le dosage de traces
• Gammes différentes en fonction des cuves
• Gamme standard avec cuve 20mm (voir tableau ci- contre) il est possible de réduire la gamme en utilisant une cuve 50mm ou d'augmenter la gamme avec une cuve 10mm
• Reconnaissance automatique des tests et résultat en mg/L
• Paramètres mesurés sans réactif
• Paramètres gamme (cuve 20mm) accessoires recommandés
• Bain de chrome 10-200 g/l CrO3 75036, 4710C, (12100, ou 24482) bain de cuivre 5,0-40,0 g/l Cu 75036, 4710C, 12100 bain de nickel 5,0-60,0 g/l Ni 75036, 4710C, (12100 ou 24482) couleur 0,5-25,0 IFZ 12100 turbidité 1 - 100 FTU 12100
• Kit
Spécification
Spécification
| Analytes | Phthaléinpurpur |
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, notamment issues des industries de galvanoplastie et de traitement des métaux, les eaux d’infiltration, les boues d’épuration, les sols |
| À utiliser avec (équipement) | Pour photomètres Photolab™ S12, Photolab™ Spectral |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 0,05 à 2,5 mg/L |
| Suffisant pour | 25 dosages |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de test de réactif de zinc |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- test zinc méthode
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu