Learn More
Trifluorométhanesulfonate de zinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc trifluoromethanesulfonate |
| Couleur | Gris à blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 10 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | (CF3SO3)2Zn |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: very soluble |
| Poids de la formule | 363.51 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Zinc trifluoromethanesulfonate
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.