Learn More
Fil de zinc, 99,994 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Puratronic™
Code produit. 11326408
Click to view available options
Quantité:
10 m
2 m
50 m
Conditionnement:
10m
2m
50m
Code produit. 11326408
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012055.G2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Forme : env. 0,35 g/m
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Aspect Gray wire
Densité 7.14g/cm3
Quantité 2 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.994% (Metals basis)
Forme Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre