Learn More
Hach™ ZincoVer™ 5 Zinc Reagent Powder Pillows
Click to view available options
Plage:
0,01 à 3,00 mg/l de Zn
Taille de l’échantillon:
20 ml
Nbre de tests:
100
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les sachets de poudre rendent les applications de titration rapides et faciles.
- Les sachets scellés garantissent à chaque fois un réactif frais et non contaminé
- Prémesurés pour éviter les erreurs de mesure et la contamination lors de la manipulation
- Les sachets prêts à l’emploi font gagner du temps et éliminent les tracas
- Doses exactes pour surveiller facilement l’approvisionnement et se préparer aux procédures de laboratoire
- Boîtes à usage unique pour faciliter le transport et l’emballage dans les kits de test
Spécification
Spécification
| Analytes | Zinc |
| Certifications/Conformité | US EPA |
| Format | Sachet individuel |
| À utiliser avec (application) | Détermination du zinc |
| Nbre de tests | 100 |
| Quantité | 100/paquet |
| Plage | 0,01 à 3,00 mg/l de Zn |
| Taille de l’échantillon | 20 ml |
| Méthode de test | Zincon |
| Type | Reagent packet |