Learn More
Invitrogen™ Zip Alexa Fluor™ Rapid Antibody Labeling Kits
Description
Les kits d’étiquetage rapide d’anticorps Invitrogen Zip Alexa Fluor vous permettent de marquer efficacement et rapidement vos précieux anticorps avec les colorants Alexa Fluor pour créer un conjugué d’anticorps prêt à l’emploi en 15 minutes avec une récupération de 100 %. Chaque kit contient tout ce dont vous avez besoin pour trois réactions distinctes de marquage de 100 μg d’anticorps. Ajoutez simplement 1 ml d’eau au composant A contenant un tampon Zip, ajoutez 100 μg d’anticorps, laissez incuber pendant 15 minutes, votre anticorps est alors prêt à être utilisé. Les conjugués sont parfaitement adaptés à de nombreuses applications, notamment la cytométrie en flux, la microscopie par fluorescence, l’immunohistochimie (IHC), la détection primaire, le dosage par ELISA, l’immunocytochimie (ICC), la fluorescence par hybridation in situ (FISH) indirecte.
Caractéristiques importantes des kits de marquage rapide d’anticorps Zip Alexa Fluor :
· Rapides—des conjugués d’anticorps prêts à l’emploi en 15 min
· Efficacité—100 % de récupération des anticorps
· Polyvalence—les kits sont utilisés pour une large gamme d’applications
· Utilisation facile—aucune expérience en chimie ou en conjugaison n’est nécessaire
· Flexibilité—choisissez entre Alexa 488, 555 et 647
Chaque kit contient tout ce dont vous avez besoin pour effectuer trois réactions distinctes de marquage de 100 µg d’anticorps. Les conjugués conviennent à de nombreuses applications, notamment la cytométrie en flux, la microscopie fluorescente, l’immunohistochimie (IHC), la détection primaire, les ELISA, l’immunocytochimie (ICC) et les FISH indirectes.
Avantages de l’utilisation des kits de marquage rapide d’anticorps Zip Alexa Fluor :
Spécificité et polyvalence
Un anticorps primaire qui est marqué directement avec un fluorophore produit souvent une moindre fluorescence de fond et une faible liaison non spécifique. Plusieurs anticorps primaires du même isotype ou dérivés de la même espèce peuvent être utilisés dans la même expérience s’ils sont directement marqués avec des fluorophores compatibles.
Robustesse
Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor sont plus clairs, plus photostables et plus résistants au pH entre pH 4 et 10. Lorsque vous utilisez des colorants Alexa Fluor, des degrés supérieurs de marquage peuvent généralement être obtenus sans extincteur intramoléculaire.
Personnalisation possible
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans notre liste d’inventaire ? Nous pouvons préparer un conjugué d’anticorps personnalisé pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Spécification
Spécification
| Contenus des kits | Contient un marquage fluorescent réactif, 3 flacons ; du bicarbonate de sodium, 3 flacons |
| Type de produit | Labeling Kit |
| Quantité | 3 réactions |
| Contenu et stockage | Conserver le produit sous forme desséchée et protéger de la lumière en le plaçant au congélateur (entre -5°C et +30°C). |
| Excitation / émission | 490/525 |
| Balance d’étiquetage | 100 μg |
| Gamme de produits | Alexa Fluor |
| Réactivité chimique | Amine |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor 488 |
| Couleur | Vert |
| Afficher plus |