Learn More
Chemsplash Blouse de laboratoire zippée T5/6 en tissu, poignets élastiques
Code produit 30058426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XXXXL
XXXXXL
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058426 XXXXL 50 pièces
30058255 XXXXXL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30058426 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2771.400.010
Expédition estimée: 18-12-2026
Chemsplash La blouse de laboratoire est fabriquée à partir de Chemsplash tissu doux et microporeux. Cette blouse de laboratoire est une blouse 2/3 avec un col, une fermeture éclair et des poignets élastiqués.
Chemsplash blouse de laboratoire
  • Tissu PB 6B de type 55 g/m²
  • Fermeture éclair sur le devant avec rabat adhésif
  • Poignets élastiques
  • Col rabattable
  • Anti-Static Matériel
  • Non pelucheux
  • Sans silicone ni latex
  • Sans PFAS
  • Conforme à ISO Salle blanche 14644-1:2015 Classe 5-9
Description : Le Chemsplash La blouse de laboratoire est fabriquée à partir de Chemsplash un tissu doux, microporeux et résistant aux éclaboussures de produits chimiques et à la poussière. Cette blouse de laboratoire présente une coupe 2/3 avec un col et une fermeture éclair, ainsi que des poignets élastiqués pour un ajustement parfait. Il est antistatique pour répondre aux normes EN1149-5:2008, non pelucheux et convient aux applications en salle blanche. La blouse de laboratoire est conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche de classe 5 à 9, garantissant la protection requise pour les environnements sensibles. Chemsplash Les accessoires sont conçus pour protéger à la fois celui qui les porte et l'environnement, offrant un confort et une facilité d'utilisation optimaux.
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire
Dimensions XXXXL
Sexe Unisexe
Matériau Tissu composite microporeux
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Élastique
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Résistance Liquides
Nbre de poches Aucun
Sans latex Oui
Autoclavable Autoclavable
Cleanroom Class Clase 100-100.000 (ISO 5-8)