Learn More
Chemsplash Blouse de laboratoire zippée T5/6 en tissu, poignets tricotés
GREENER_CHOICE
Code produit 30058257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Pequeño
Mediano
Grande
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30058257 Pequeño 50 pièces
30058193 Mediano 50 pièces
30058420 Grande 50 pièces
30058233 XL 50 pièces
30058353 2XL 50 pièces
30058265 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30058257 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2649.400.004
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La blouse de laboratoire est une blouse 2/3 avec un col, une fermeture éclair et des poignets tricotés.
Chemsplash blouse de laboratoire
  • Chemsplash Tissu PB 6B de type 55 g/m²
  • Fermeture éclair sur le devant avec rabat adhésif
  • Poignets tricotés à faible peluchage
  • Col rabattable
  • Sans silicone ni latex
  • Anti-Static Matériel
  • Tissu non pelucheux
  • Sans PFAS
  • Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche classe 5 - 9
Description : Le Chemsplash La blouse de laboratoire est fabriquée à partir de Chemsplash tissu, doux et microporeux. Il est robuste et résistant aux projections de produits chimiques et à la poussière. Cette blouse de laboratoire est un modèle 2/3 avec col et fermeture éclair, et possède des poignets tricotés. Il est antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008, non pelucheux et convient aux applications en salle blanche. Il est conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche Classe 5 - 9. Chemsplash Les accessoires peuvent servir à protéger celui qui les porte de l'environnement ou l'environnement de celui qui les porte. Cette gamme a été conçue pour offrir un confort et une facilité de port optimaux.
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire
Dimensions Pequeño
Sexe Unisexe
Matériau Tissu composite microporeux
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Tricoté
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Résistance Liquides
Nbre de poches Aucun
Sans latex Oui
Autoclavable Autoclavable
Cleanroom Class Clase 100-100.000 (ISO 5-8)