Learn More
Chemsplash Blouse de laboratoire zippée T5/6 en tissu, poignets tricotés
Code produit 30058420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Pequeño
Mediano
Grande
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058420 Grande 50 pièces
30058257 Pequeño 50 pièces
30058193 Mediano 50 pièces
30058233 XL 50 pièces
30058353 2XL 50 pièces
30058265 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30058420 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2649.400.006
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 18-12-2026
La blouse de laboratoire est une blouse 2/3 avec un col, une fermeture éclair et des poignets tricotés.
Chemsplash blouse de laboratoire
  • Chemsplash Tissu PB 6B de type 55 g/m²
  • Fermeture éclair sur le devant avec rabat adhésif
  • Poignets tricotés à faible peluchage
  • Col rabattable
  • Sans silicone ni latex
  • Anti-Static Matériel
  • Tissu non pelucheux
  • Sans PFAS
  • Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche classe 5 - 9
Description : Le Chemsplash La blouse de laboratoire est fabriquée à partir de Chemsplash tissu, doux et microporeux. Il est robuste et résistant aux projections de produits chimiques et à la poussière. Cette blouse de laboratoire est un modèle 2/3 avec col et fermeture éclair, et possède des poignets tricotés. Il est antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008, non pelucheux et convient aux applications en salle blanche. Il est conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche Classe 5 - 9. Chemsplash Les accessoires peuvent servir à protéger celui qui les porte de l'environnement ou l'environnement de celui qui les porte. Cette gamme a été conçue pour offrir un confort et une facilité de port optimaux.
Especificaciones
Type de produit Blouse de laboratoire
Dimensions Grande
Sexe Unisexe
Matériau Tissu composite microporeux
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Tricoté
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Résistance Liquides
Nbre de poches Aucun
Sans latex Oui
Autoclavable Autoclavable
Cleanroom Class Clase 100-100.000 (ISO 5-8)
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.