Learn More
Ziprasidone, Lipomed
Code produit 30459011
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459011 10 mg 10mg
30460310 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30459011 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMZPR1234FB10
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Ziprasidone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ziprasidone n 1,2-Dimethoxyethane
CAS 146939-27-7
Noms d’analytes ou de composants Ziprasidone n 1,2-Dimethoxyethane
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C21 H21 Cl N4 O S
Synonyme Ziprasidone
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)c4nsc5ccccc45
Nom IUPAC 5-[2-[4-(1,2-benzothiazol-3-yl)pipérazin-1-yl]éthyl]-6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one
Industry Type Pharmaceutical
Poids moléculaire (g/mol) 412.94
Quantité 10 mg
Poids de la formule 412.1125 g/mol