Learn More
Zirconium pour AAS 1 g/l matrice HNO3/HF, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zirconium |
| Conditionnement | Flacon |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 1 g/L ±0,002 g/L |
| Numéro UN | 3287 |
| Type | Solution standard à élément unique à flamme |
| Solvent or Matrix | Acide nitrique/fluorure d’hydrogène trace |
| Quantité | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for AAS. Zirconium (Zr) 10mg/l in HNO3 2%,HF 0.5%
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H311-Toxique par contact cutané.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .