Learn More
Zirconium boride, 99.5% (metals basis excluding Hf), Thermo Scientific™
Code produit 15487365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487365 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15487365 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047030.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium boride
Point de fusion 3000°C
CAS 12045-64-6
Forme physique Powder
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (metals basis excluding Hf)
Formule moléculaire B2Zr
Formule linéaire ZrB2
Numéro MDL MFCD00064648
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité It is insoluble aq. soln..
Clé InChI VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B].[B].[Zr]
Nom IUPAC diboron zirconium
Poids moléculaire (g/mol) 112.84
CID PubChem 9812765
Poids de la formule 112.84
Pourcentage de pureté 99.5%