Learn More
Borure de zirconium, 99,5 % (à base de métaux à l’exception d’Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497365 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15497365 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047030.30
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Zirconium Boride is used as an aerospace refractory, in cutting tools, and to protect thermocouple tubes. It is also acts as an antioxidant in carbon-bonded refractory ceramics, neutron absorber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12045-64-6
Formule moléculaire B2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 112.844
Numéro MDL MFCD00064648
Clé InChI VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 9812765
Nom IUPAC Bore ; Zirconium
SMILES [B].[B].[Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium boride
Point de fusion 3000°C
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception du Hf)
Formule linéaire ZrB2
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 112.84
Pourcentage de pureté 99.5%