Learn More
Borure de zirconium, 99,5 % (à base de métaux à l’exception d’Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356508 50 g 50g
11346508 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11356508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012140.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium boride is use to improve resistance in zirconia-based, carbon-bonded refractories in contact with ferrous melts. Used in nuclear applications, aerospace refractory, in cutting tools and to protect thermocouple tubes. It also used in use of its relatively high conductivity, especially for a ceramic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12045-64-6
Formule moléculaire B2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 112.844
Numéro MDL MFCD00064648
Clé InChI VWZIXVXBCBBRGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Zirconium diboride
CID PubChem 9812765
Nom IUPAC Bore ; Zirconium
SMILES [B].[B].[Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium boride
Point de fusion 3000°C
Forme physique Poudre de maille -325
Quantité 50 g
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 112.84
Pourcentage de pureté 99.5%