Learn More
Carbure de zirconium, 99,5 % (pureté du métal, à l’exclusion du Hf), Hf < 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388707
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11388707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035808.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium carbide commercially used in tool bits for cutting tools. It is used as an abrasive, in cladding, in cermets and incandescent filaments. It finds application in the coating of uranium dioxide and thorium dioxide particles of nuclear fuel as well as in thermo-photovoltaic radiators and field emitter tips and arrays. It is involved in the usage as refractory coatings in nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12070-14-3
Formule moléculaire CZr
Poids moléculaire (g/mol) 103.24
Numéro MDL MFCD00049640
Clé InChI MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methanidylidynezirconiumylium
SMILES [C-]#[Zr+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium carbide
Point de fusion 3540°C
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Métaux à l’exception de Hf), Hf < 200 ppm
Numéro UN UN3178
Informations sur la solubilité Soluble in concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and nitric acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 103.23
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Densité 6.73 g/mL