Learn More
Thermo Scientific™ Creuset en zirconium
Code produit. 15443585
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
39mm
42mm
42 mm
47mm
Hauteur (métrique):
33mm
35mm
36mm
44mm
44 mm
Description:
Anneau SlideOn Diamètre extérieur : 48 mm
Avec anneau à clipser ; Dia. ext. de l’anneau / bordure :48mm
Diamètre extérieur de l’anneau SnapOn : 44 mm
Diamètre extérieur du rebord à bride : 44 mm
Flanged Rim OD: 48 mm
Flanged Rim OD: 54 mm
SlideOn Ring OD: 54 mm
Snapon Ring OD: 50mm
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15443585
Marque: Thermo Scientific™ 035902.KT
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flanged Rim OD: 54 mm
Matériau Zirconium
Diamètre (métrique) externe 47mm
Hauteur (métrique) 35mm
Product Type Creuset en zirconium
Diamètre (métrique) de la base 36mm