Learn More
Dioxyde de zirconium, 96-98 %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point d’ébullition | 4300°C |
| Point de fusion | 2700°C |
| CAS | 1314-23-4 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 3 to 4 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 250 g |
| Formule moléculaire | O2Zr |
| Numéro MDL | MFCD00011310 MFCD01868884 |
| Synonyme | zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Zirconium(IV) oxide