Learn More
Feuille de zirconium, 0,711 mm (0,028 po) d’épaisseur, hybridé 99,5 % (métaux à l’exception de Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7059243
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11339788
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044253.GH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium foil
Note relative au nom 0.711mm (0.028 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Quantité 100 x 100 mm
Odeur Odorless
Poids ≈46.2g/100x100mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception du Hf)
Pourcentage de pureté 99.5%