Learn More
Hydrure de zirconium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422917 250 g 250g
15402917 10 g 10g
15412917 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15422917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047203.30
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7704-99-6
Numéro MDL MFCD00148878
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium hydride
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Numéro UN UN1437
Merck Index 14,10176
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture Sensitive