Learn More
Chlorure de zirconium(IV), 98 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10114980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10114980 5 g Flacon en verre 5g
10308680 100 g Flacon en verre 100g
10318680 500 g Flacon en verre 500g
13418458 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10114980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206410050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10026-11-6 | Cl4Zr | 233.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10026-11-6
Formule moléculaire Cl4Zr
Poids moléculaire (g/mol) 233.03
Numéro MDL MFCD00011306
Synonyme Zirconium tetrachloride
Specifications
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) chloride
Point de fusion 437.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre fine
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 98%
Densité 2.8
Formule linéaire ZrCl4
Beilstein 01,1295
Fieser 13,16
Merck Index 15,10374
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl and zro2, soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 233.03
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Zirconium(IV) chloride, anhydrous
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.