Learn More
Chlorure de zirconium(IV), 98 %, 1 - 2 % de chlorure de hafnium(IV), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11383716 250 g 250g
11373716 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14891.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Zirconium(IV) chloride catalyzes the trans-hydrostannylation of acetylenes with Tri-n-butyl­tin hydride. It is used as a superior catalyst for the fries rearrangement of aryl acetates, giving the least hindered ortho-acetyl phenol in high yields at ambient temperatures. In the presence of ZrCl4, chloromethyl ethers are formed under mild conditions from acid chlorides and trioxane or paraformaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de zirconium(IV) catalyse la trans-hydrostannylation des acétylènes avec l‘hydrure tri-n-butyl-étain. Il est utilisé comme catalyseur supérieur pour la transposition de Fries d‘acétates d‘aryle, donnant le phénol ortho-acétyle le moins gêné avec des rendements élevés à des températures ambiantes. En présence de ZrCl4, les éthers chlorométhyle se forment dans des conditions douces à partir de chlorures acides et de trioxane ou de paraformaldéhyde.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Manipuler et conserver sous un gaz inerte. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10026-11-6
Formule moléculaire ZrCl4
Numéro MDL MFCD00011306
Synonyme Zirconium tetrachloride
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) chloride
Point de fusion 331°C (sublimation)
Quantité 250 g
Notes de pourcentage du dosage cont. 1 à 2 % de chlorure de hafnium(IV)
Numéro UN UN2503
Merck Index 14,10174
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 233.03
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.803
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.