Learn More
Chlorure de zirconium(IV), réactif, > 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306468
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11306468 100 g 100g
11326468 10 g 10g
11316468 500 g 500g
11396458 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11306468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012104.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium tetrachloride is commonly utilized as a Lewis acid catalyst in many organic synthesis reactions. It is an important source for organometallic complexes of zirconium. It is practiced in many areas like nuclear industry, metal industry, photography, glass, and ceramic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-11-6
Formule moléculaire ZrCl4
Numéro MDL MFCD00011306
Synonyme Zirconium tetrachloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) chloride
Point de fusion 331° (sublimation)
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage >99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,hydrochloric acid.
Poids de la formule 233.03
Qualité Réacteur
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.803
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zirconium(IV) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Zirconium tetrachloride