Learn More
Fluorure de zirconium(IV), 99,9 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368288 25 g 25g
11358288 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368288 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039489.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Il est utilisé comme source de zinc dans les applications sensibles à l’oxygène, par exemple la production de métaux.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-64-4
Numéro MDL MFCD00011307
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) fluoride
Point de fusion 600°C (sublimation)
Couleur Blanc
Forme physique Pièces (haute densité, à pression frittée)
Quantité 25 g
Indice de réfraction 1.59
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.43 g/mL
Formule linéaire ZrF4
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,10175
Informations sur la solubilité Soluble in water (13.2g/L @ 20 C)
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 99.9%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement