Learn More
N-propoxide de zirconium(IV), 70 % p/p dans le n-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362598
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362598 50 g 50g
11372598 500 g 500g
11382598 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11362598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022989.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Zirconium(IV) n-propoxide is used as a precursor in the production of zirconia. It is also used to study the thermophysical properties like thermal conductivity and thermal effusivity of hybrid films and thereby adjusting optic properties of the films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23519-77-9
Formule moléculaire C12H28O4Zr
Poids moléculaire (g/mol) 327.58
Numéro MDL MFCD00015307
Clé InChI XPGAWFIWCWKDDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconium iv tetrapropoxide, zirconium iv propoxide, unii-a7z4n4e80x, 1-propanol, zirconium 4+ salt, zirconium propoxide, zirconium n-propoxide, 1-propanol, zirconium 4+ salt 4:1, zirconium iv propoxide solution, zirconium tetrapropanolate, propyl alcohol, zirconium 4+ salt
CID PubChem 90139
SMILES CCCO[Zr](OCCC)(OCCC)OCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) n-propoxide
Forme physique Liquide
Quantité 50 g
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 28°C (83°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in waterImmiscible with water.
Nom IUPAC propan-1-olate ; zirconium(4+)
Poids de la formule 327.56
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70 % p/p dans le n-propanol
Indice de réfraction 1.451
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.044 g/mL