Learn More
Oxyde de zirconium(IV), 20 % dans l’H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific™
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Note relative au nom | colloidal dispersion |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 2 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 20% in H2O |
| Informations sur la solubilité | It is soluble in HF,and hot H2SO4. It is insoluble in water. |
| Poids de la formule | 123.22 |
| Odeur | Recognizable |
| Densité | 1.26 |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.