Learn More
Oxyde de zirconium(IV), 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10695262 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10695262 250 g Flacon en verre 250g
10521451 1 kg Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10695262 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 190522500
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Point d’ébullition 4300.0°C
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) oxide
Point de fusion 2700.0°C
Note relative au nom 98.5%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (ZrO2+ HfO2)
Formule linéaire ZrO2
Merck Index 15, 10380
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble <1mg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in hcl and hno3, slowly soluble in hf, disolves on heating with a mixt of 2 parts, h2so4 and 1 part h2o
Poids de la formule 123.22
Pourcentage de pureté 98.5%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 5.6
Densité 5.6000g/mL