Learn More
Oxyde de zirconium(IV), 99,5 % (pureté du métal, à l’exclusion du Hf), Hf < 100 ppm, Thermo Scientific™
Code produit 11359287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359287 100 g -
11349287 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040140.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1314-23-4
Formule moléculaire O2Zr
Poids moléculaire (g/mol) 123.22
Numéro MDL MFCD00011310 MFCD01868884
Clé InChI MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zirconia, zirconium oxide, zirconium oxide zro2, rhuligel, zirconium iv oxide, zirconium white, zirconic anhydride, pigment white 12, zirox zt 35, pcs filler
CID PubChem 62395
Nom IUPAC dioxozirconium
SMILES O=[Zr]=O
Spécification
Point d’ébullition ∼5000°C
Nom chimique ou matériau Zirconium(IV) oxide
Point de fusion ∼2700°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception de Hf), Hf < 100 ppm
Merck Index 14,10180
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols,hydrofluoric and hot sulphuric acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 123.22
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Densité 5.89 g/mL